Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori cagA Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (Campylobacter pylori) cagA, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre cagA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen cagA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16006810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6943-EC-10UG
10 μg
402.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16096800
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6943-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16036810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6943-EC-500UG
500 μg
2210.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16026810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6943-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16046810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6943-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16016810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6943-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
cagA Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
H. pylori
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
cagA
Recombinant Protein
E. coli
KVNAKIDRLN QIASGLGVVG QAAGFPLKRH DKVDDLSKVG LSRNQELAQK IDNLNQAVSE AKAGFFGNLE QTIDKLKDST KHNPMNLWVE SAKKVPASLS AKLDNYATNS HIRINSNIKN GAINEKATGM LTQKNPEWLK LVNDKIVAHN VGSVPLSEYD KIGFNQKNMK DYSDSFKFST KLNNAVKDTN SGFTQFLTNA FSTASYYCLA RENAEHGIKN VNTKGGFQKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.