Learn More
enQuireBio™ Recombinant Feline SDF 1b Protein
A cDNA sequence encoding the SDF 1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 493806
Nombre SDF 1b Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CXCL12
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925398
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10862-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15905398
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10862-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15915398
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10862-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
493806
Research Use Only
CXCL12
Recombinant Protein
E. coli
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRF KM
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
SDF 1b Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The specific activity as determined by its ability to chemoattract human peripheral T cells stimulated with IL-2 and PHA in a concentration range from 10-75 ng/ml corresponding to a Specific Activity of 13,334-100,000IU/mg.
Feline
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives.