Learn More
enQuireBio™ Recombinant Equine IFN g Protein
A cDNA sequence encoding the IFN g was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 100034181
Nombre IFN g Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IFNG
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10675-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15934618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10675-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15924618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10675-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
100034181
Research Use Only
IFNG
Recombinant Protein
E. coli
QAAFFKEIEN LKEYFNASNP DVGDGGPLFL DILKNWKEDS DKKIIQSQIV SFYFKLFENL KDNQVIQKSM DTIKEDLFVK FFNSSTSKLE DFQKLIQIPV NDLKVQRKAI SELIKVMNDL SPKANLRKRK RSQNPFRGRR ALQ
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IFN g Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by an anti-viral assay using human HeLa cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus is less than 10.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg.
Equine
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4 and 5% trehalose.