Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain Raji) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7024-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Latent membrane protein 1
Research Use Only
LMP1
Recombinant Protein
E. coli
YYHGQRHSDE HHHDDSLPHP QQATDDSSNQ SDSNSNEGRH LLLVSGAGDG PPLCSQNLGA PGGGPNNGPQ DPDNTDDNGP QDPDNTDDNG PHDPLPQDPD NTDDNGPQDP DNTDDNGPHD PLPHNPSDSA GNDGGPPQLT EEVENKGGDQ GPPLMTDGGG GHSHDSGHDG IDPHLPTLLL GTSGSGGDDD DPHGPVQLSY YD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol