missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Epstein-Barr nuclear antigen 2 Protein

A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus Epstein-Barr nuclear antigen 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7694-ye-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16050241

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

YP_001129441.1
nuclear antigen 2 Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Epstein-Barr
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5176198
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EBNA2
Recombinant Protein
Yeast
SYSIPSMTLS PEPLPPPAAP AHPLPGVIYD QQALPPTPGP PWWPPVRDPT PTTQTPPTNT KQGPDQGQGR GRWRGRGRSK GRGRMHKLPE PRRPGPDTSS PSMPQLSPVV SLHQGQGPEN SPTPGPSTAG PVCRVTPSAT PDISPIHEPE SSDSEEPPFL FPSDWYPPTL EPAELDESWE GIFETTESHS SDEENVGGPS KRPRTSTQ
Videos
Documentos