Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Envelope glycoprotein H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7411-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058740
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
YP_401700.1
Envelope glycoprotein 1
Research Use Only
gH
Recombinant Protein
E. coli
SLSEVKLHLD IEGHASHYTI PWTELMAKVP GLSPEALWRE ANVTEDLASM LNRYKLIYKT SGTLGIALAE PVDIPAVSEG SMQVDASKVH PGVISGLNSP ACMLSAPLEK QLFYYIGTML PNTRPHSYVF YQLRCHLSYV ALSINGDKFQ YTGAMTSKFL MGTYKRVTEK GDEHVLSLVF GKTKDLPDLR GPFSYPSLTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3783742
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol