missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant EBV EBNA1 Mosaic Protein

A cDNA sequence encoding the EBV EBNA1 Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

238.00€ - 1515.00€

Especificaciones

Nombre EBNA1 Mosaic Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada EBV
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15918178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11732-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15938178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11732-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15928178
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11732-1MG
1 mg
1515.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

EBNA1 Mosaic Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
EBV
His
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM PBS pH 7.6 and 10mM NaCl.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications