missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire Protein

A cDNA sequence encoding the Ebola Zaire Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

238.00€ - 1815.00€

Especificaciones

Nombre Ebola Zaire Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Ebola Virus
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15998158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11728-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15918168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11728-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15908168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11728-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Ebola Zaire Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Ebola Virus
His
>95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (Coomassie blue stain).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Ebola Zaire protein solution is supplied in Phosphate buffer and 0.02% sodium azide.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications