Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Vitamin B12-binding Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Vitamin B12-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8779-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056431
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_414700.1
Vitamin B12-binding Protein
Research Use Only
btuF
Recombinant Protein
E. coli
PRVITLSPAN TELAFAAGIT PVGVSSYSDY PPQAQKIEQV STWQGMNLER IVALKPDLVI AWRGGNAERQ VDQLASLGIK VMWVDATSIE QIANALRQLA PWSPQPDKAE QAAQSLLDQY AQLKAQYADK PKKRVFLQFG INPPFTSGKE SIQNQVLEVC GGENIFKDSR VPWPQVSREQ VLARSPQAIV ITGGPDQIPK IKQYWGEQLK IPVIPLTSDW FERASPRIIL AAQQLCNALS QVD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947574
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol