Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Vitamin B12-binding Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Vitamin B12-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_414700.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947574 |
Nombre | Vitamin B12-binding Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036431
|
enQuireBio™
QP8779-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076431
|
enQuireBio™
QP8779-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026431
|
enQuireBio™
QP8779-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056431
|
enQuireBio™
QP8779-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066431
|
enQuireBio™
QP8779-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046431
|
enQuireBio™
QP8779-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_414700.1 | |
Vitamin B12-binding Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947574 | |
Research Use Only | |
btuF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PRVITLSPAN TELAFAAGIT PVGVSSYSDY PPQAQKIEQV STWQGMNLER IVALKPDLVI AWRGGNAERQ VDQLASLGIK VMWVDATSIE QIANALRQLA PWSPQPDKAE QAAQSLLDQY AQLKAQYADK PKKRVFLQFG INPPFTSGKE SIQNQVLEVC GGENIFKDSR VPWPQVSREQ VLARSPQAIV ITGGPDQIPK IKQYWGEQLK IPVIPLTSDW FERASPRIIL AAQQLCNALS QVD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |