Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-glucose 6-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada E. coli
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16067001 Ver documentos enQuireBio™
QP8889-EC-10UG
10 μg 309.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
16007011 Ver documentos enQuireBio™
QP8889-EC-50UG
50 μg 437.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
16057001 Ver documentos enQuireBio™
QP8889-EC-100UG
100 μg 760.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
16087001 Ver documentos enQuireBio™
QP8889-EC-200UG
200 μg 1245.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
16097001 Ver documentos enQuireBio™
QP8889-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
16077001 Ver documentos enQuireBio™
QP8889-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
His
E. coli
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_416532.1
Recombinant Protein
E. coli
KITISGTGYV GLSNGLLIAQ NHEVVALDIL PSRVAMLNDR ISPIVDKEIQ QFLQSDKIHF NATLDKNEAY RDADYVIIAT PTDYDPKTNY FNTSSVESVI KDVVEINPYA VMVIKSTVPV GFTAAMHKKY RTENIIFSPE FLREGKALYD NLHPSRIVIG ERSERAERFA ALLQEGAIKQ NIPMLFTDST EAEAIKLFAN TYLAMRVAYF NELDSYAESL GLNSRQIIEG VCLDPRIGNH YNNPSFGYGG YCLPKDTKQL LANYQSVPNN LISAIVDANR TRKDFIADAI LSRKPQVVGI YRLIMKSGSD NFRASSIQGI MKRIKAKGVE VIIYEPVMKE DSFFNSRLER DLATFKQQAD VIISNRMAEE LKDVADKVYT RDLFGSD
946571
ugd