Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-glucose 6-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8889-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_416532.1
UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Research Use Only
ugd
Recombinant Protein
E. coli
KITISGTGYV GLSNGLLIAQ NHEVVALDIL PSRVAMLNDR ISPIVDKEIQ QFLQSDKIHF NATLDKNEAY RDADYVIIAT PTDYDPKTNY FNTSSVESVI KDVVEINPYA VMVIKSTVPV GFTAAMHKKY RTENIIFSPE FLREGKALYD NLHPSRIVIG ERSERAERFA ALLQEGAIKQ NIPMLFTDST EAEAIKLFAN TYLAMRVAYF NELDSYAESL GLNSRQIIEG VCLDPRIGNH YNNPSFGYGG YCLPKDTKQL LANYQSVPNN LISAIVDANR TRKDFIADAI LSRKPQVVGI YRLIMKSGSD NFRASSIQGI MKRIKAKGVE VIIYEPVMKE DSFFNSRLER DLATFKQQAD VIISNRMAEE LKDVADKVYT RDLFGSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946571
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol