Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tsaE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) tsaE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7334-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088280
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_418589.1
tsaE Protein
Research Use Only
tsaE
Recombinant Protein
E. coli
MMNRVIPLPD EQATLDLGER VAKACDGATV IYLYGDLGAG KTTFSRGFLQ ALGHQGNVKS PTYTLVEPYT LDNLMVYHFD LYRLADPEEL EFMGIRDYFA NDAICLVEWP QQGTGVLPDP DVEIHIDYQA QGREARVSAV SSAGELLLAR LAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948684
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol