Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Trigger factor Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC) Trigger factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_001198386.1 |
---|---|
Nombre | Trigger factor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | tig |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048880
|
enQuireBio™
QP7443-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088880
|
enQuireBio™
QP7443-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058880
|
enQuireBio™
QP7443-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078880
|
enQuireBio™
QP7443-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098880
|
enQuireBio™
QP7443-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068880
|
enQuireBio™
QP7443-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_001198386.1 | |
Research Use Only | |
tig | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MQVSVETTQG LGRRVTITIA ADSIETAVKS ELVNVAKKVR IDGFRKGKVP MNIVAQRYGA SVRQDVLGDL MSRNFIDAII KEKINPAGAP TYVPGEYKLG EDFTYSVEFE VYPEVELQGL EAIEVEKPIV EVTDADVDGM LDTLRKQQAT WKEKDGAVEA EDRVTIDFTG SVDGEEFEGG KASDFVLAMG QGRMIPGFED GIKGHKAGEE FTIDVTFPEE YHAENLKGKA AKFAINLKKV EERELPELTA EFIKRFGVED GSVEGLRAEV RKNMERELKS AIRNRVKSQA IEGLVKANDI DVPAALIDSE IDVLRRQAAQ RFGGNEKQAL ELPRELFEEQ AKRRVVVGLL LGEVIRTNEL KADEERVKGL IEEMASAYED PKEVIEFYSK NKELMDNMRN VALEEQAVEA VLAKAKVTEK ETTFNELMNQ QA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Trigger factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |