Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transketolase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transketolase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7207-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000098614.1
Transketolase 1 Protein
Research Use Only
tktA
Recombinant Protein
E. coli
MSSRKELANA IRALSMDAVQ KAKSGHPGAP MGMADIAEVL WRDFLKHNPQ NPSWADRDRF VLSNGHGSML IYSLLHLTGY DLPMEELKNF RQLHSKTPGH PEVGYTAGVE TTTGPLGQGI ANAVGMAIAE KTLAAQFNRP GHDIVDHYTY AFMGDGCMME GISHEVCSLA GTLKLGKLIA FYDDNGISID GHVEGWFTDD TAMRFEAYGW HVIRDIDGHD AASIKRAVEE ARAVTDKPSL LMCKTIIGFG SPNKAGTHDS HGAPLGDAEI ALTREQLGWK YAPFEIPSEI YAQWDAKEAG QAKESAWNEK FAAYAKAYPQ EAAEFTRRMK GEMPSDFDAK AKEFIAKLQA NPAKIASRKA SQNAIEAFGP LLPEFLGGSA DLAPSNLTLW SGSKAINEDA AGNYIHYGVR EFGMTAIANG ISLHGGFLPY TSTFLMFVEY ARNAVRMAAL MKQRQVMVYT HDSIGLGEDG PTHQPVEQVA SLRVTPNMST WRPCDQVESA VAWKYGVERQ DGPTALILSR QNLAQQERTE EQLANIARGG YVLKDCAGQP ELIFIATGSE VELAVAAYEK LTAEGVKARV VSMPSTDAFD KQDAAYRESV LPKAVTARVA VEAGIADYWY KYVGLNGAIV GMTTFGESAP AELLFEEFGF TVDNVVAKAK ELL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947420
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol