missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. Coli TNAA Protein

A cDNA sequence encoding the TNAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre TNAA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13764-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15934629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13764-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15924629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13764-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TNAA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
The TNAA solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMENFKHL PEPFRIRVIE PVKRTTRAYR EEAIIKSGMN PFLLDSEDVF IDLLTDSGTG AVTQSMQAAM MRGDEAYSGS RSYYALAESV KNIFGYQYTI PTHQGRGAEQ IYIPVLIKKR EQEKGLDRSK MVAFSNYFFD TTQGHSQING CTVRNVYIKE AFDTGVRYDF KGNFDLEGLE RGIEEVGPNN VPYIVATITS NSAGGQPVSL ANLKAMYSIA KKYDIPVVMD SARFAENAYF IKQREAEYKD WTIEQITRET YKYADMLAMS AKKDAMVPMG GLLCMKDDSF FDVYTECRTL CVVQEGFPTY GGLEGGAMER LAVGLYDGMN LDWLAYRIAQ VQYLVDGLEE IGVVCQQAGG HAAFVDAGKL LPHIPADQFP AQALACELYK VAGIRAVEIG SFLLGRDPKT GKQLPCPAEL LRLTIPRATY TQTHMDFIIE AFKHVKENAA NIKGLTFTYE PKVLRHFTAK LKEV
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications