Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) Thiosulfate sulfurtransferase GlpE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7505-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000371929.1
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein
Research Use Only
glpE
Recombinant Protein
Yeast
MDQFECINVA DAHQKLQEKE AVLVDIRDPQ SFAMGHAVQA FHLTNDTLGA FMRDNDFDTP VMVMCYHGNS SKGAAQYLLQ QGYDVVYSID GGFEVWQRQF PAEVAYGA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.