Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tetR Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli tetR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7416-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018770
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000088605.1
tetR Protein
Research Use Only
tetR
Recombinant Protein
E. coli
MSRLDKSKVI NSALELLNEV GIEGLTTRKL AQKLGVEQPT LYWHVKNKRA LLDALAIEML DRHHTHFCPL EGESWQDFLR NNAKSFRCAL LSHRDGAKVH LGTRPTEKQY ETLENQLAFL CQQGFSLENA LYALSAVGHF TLGCVLEDQE HQVAKEERET PTTDSMPPLL RQAIELFDHQ GAEPAFLFGL ELIICGLEKQ LKCESGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31515962
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol