Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tetR Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli tetR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7416-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048770
  • 1715.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
13-05-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
WP_000088605.1
tetR Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
31515962
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
tetR
Recombinant Protein
E. coli
MSRLDKSKVI NSALELLNEV GIEGLTTRKL AQKLGVEQPT LYWHVKNKRA LLDALAIEML DRHHTHFCPL EGESWQDFLR NNAKSFRCAL LSHRDGAKVH LGTRPTEKQY ETLENQLAFL CQQGFSLENA LYALSAVGHF TLGCVLEDQE HQVAKEERET PTTDSMPPLL RQAIELFDHQ GAEPAFLFGL ELIICGLEKQ LKCESGS