Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli S-ribosylhomocysteine lyase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) S-ribosylhomocysteine lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7508-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417172.1
S-ribosylhomocysteine lyase Protein
Research Use Only
luxS
Recombinant Protein
E. coli
PLLDSFTVDH TRMEAPAVRV AKTMNTPHGD AITVFDLRFC VPNKEVMPER GIHTLEHLFA GFMRNHLNGN GVEIIDISPM GCRTGFYMSL IGTPDEQRVA DAWKAAMEDV LKVQDQNQIP ELNVYQCGTY QMHSLQEAQD IARSILERDV RINSNEELAL PKEKLQELHI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947168
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol