Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli RNA-splicing ligase RtcB Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) RNA-splicing ligase RtcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_417879.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947929 |
Nombre | RNA-splicing ligase RtcB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057730
|
enQuireBio™
QP7212-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077730
|
enQuireBio™
QP7212-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067730
|
enQuireBio™
QP7212-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087730
|
enQuireBio™
QP7212-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097730
|
enQuireBio™
QP7212-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007740
|
enQuireBio™
QP7212-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_417879.1 | |
RNA-splicing ligase RtcB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947929 | |
Research Use Only | |
rtcB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNYELLTTEN APVKMWTKGV PVEADARQQL INTAKMPFIF KHIAVMPDVH LGKGSTIGSV IPTKGAIIPA AVGVDIGCGM NALRTALTAE DLPENLAELR QAIETAVPHG RTTGRCKRDK GAWENPPVNV DAKWAELEAG YQWLTQKYPR FLNTNNYKHL GTLGTGNHFI EICLDESDQV WIMLHSGSRG IGNAIGTYFI DLAQKEMQET LETLPSRDLA YFMEGTEYFD DYLKAVAWAQ LFASLNRDAM MENVVTALQS ITQKTVRQPQ TLAMEEINCH HNYVQKEQHF GEEIYVTRKG AVSARAGQYG IIPGSMGAKS FIVRGLGNEE SFCSCSHGAG RVMSRTKAKK LFSVEDQIRA TAHVECRKDA EVIDEIPMAY KDIDAVMAAQ SDLVEVIYTL RQVVCVKG | |
Greater than 81% as determined by SDS-PAGE. |