Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Recombination protein RecR Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Recombination protein RecR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7320-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_415005.1
Recombination protein RecR Protein
Research Use Only
recR
Recombinant Protein
E. coli
MQTSPLLTQL MEALRCLPGV GPKSAQRMAF TLLQRDRSGG MRLAQALTRA MSEIGHCADC RTFTEQEVCN ICSNPRRQEN GQICVVESPA DIYAIEQTGQ FSGRYFVLMG HLSPLDGIGP DDIGLDRLEQ RLAEEKITEV ILATNPTVEG EATANYIAEL CAQYDVEASR IAHGVPVGGE LEMVDGTTLS HSLAGRHKIR F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
945100
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol