Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli plsC Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) plsC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7206-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417490.1
plsC Protein
Research Use Only
plsC
Recombinant Protein
Yeast
MLYIFRLIIT VIYSILVCVF GSIYCLFSPR NPKHVATFGH MFGRLAPLFG LKVECRKPTD AESYGNAIYI ANHQNNYDMV TASNIVQPPT VTVGKKSLLW IPFFGQLYWL TGNLLIDRNN RTKAHGTIAE VVNHFKKRRI SIWMFPEGTR SRGRGLLPFK TGAFHAAIAA GVPIIPVCVS TTSNKINLNR LHNGLVIVEM LPPIDVSQYG KDQVRELAAH CRSIMEQKIA ELDKEVAERE AAGKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947496
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol