Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Phosphoheptose isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Phosphoheptose isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7258-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_414757.1
Phosphoheptose isomerase Protein
Research Use Only
gmhA
Recombinant Protein
E. coli
MYQDLIRNEL NEAAETLANF LKDDANIHAI QRAAVLLADS FKAGGKVLSC GNGGSHCDAM HFAEELTGRY RENRPGYPAI AISDVSHISC VGNDFGFNDI FSRYVEAVGR EGDVLLGIST SGNSANVIKA IAAAREKGMK VITLTGKDGG KMAGTADIEI RVPHFGYADR IQEIHIKVIH ILIQLIEKEM VK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
949134
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol