Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer-membrane lipoprotein carrier Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O9:H4 (strain HS) Outer-membrane lipoprotein carrier protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_001295343.1 |
---|---|
Nombre | Outer-membrane lipoprotein carrier Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | lolA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048850
|
enQuireBio™
QP7432-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088850
|
enQuireBio™
QP7432-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058850
|
enQuireBio™
QP7432-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078850
|
enQuireBio™
QP7432-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098850
|
enQuireBio™
QP7432-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068850
|
enQuireBio™
QP7432-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_001295343.1 | |
Research Use Only | |
lolA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DAASDLKSRL DKVSSFHASF TQKVTDGSGA AVQEGQGDLW VKRPNLFNWH MTQPDESILV SDGKTLWFYN PFVEQATATW LKDATGNTPF MLIARNQSSD WQQYNIKQNG DDFVLTPKAS NGNLKQFTIN VGRDGTIHQF SAVEQDDQRS SYQLKSQQNG AVDAAKFTFT PPQGVTVDDQ RK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Outer-membrane lipoprotein carrier Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |