Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer-membrane lipoprotein carrier Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O9:H4 (strain HS) Outer-membrane lipoprotein carrier protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7432-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001295343.1
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Outer-membrane lipoprotein carrier Protein
Research Use Only
lolA
Recombinant Protein
Yeast
DAASDLKSRL DKVSSFHASF TQKVTDGSGA AVQEGQGDLW VKRPNLFNWH MTQPDESILV SDGKTLWFYN PFVEQATATW LKDATGNTPF MLIARNQSSD WQQYNIKQNG DDFVLTPKAS NGNLKQFTIN VGRDGTIHQF SAVEQDDQRS SYQLKSQQNG AVDAAKFTFT PPQGVTVDDQ RK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.