Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7262-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_416737.1
nrdA Protein
Research Use Only
nrdA
Recombinant Protein
E. coli
MNQNLLVTKR DGSTERINLD KIHRVLDWAA EGLHNVSISQ VELRSHIQFY DGIKTSDIHE TIIKAAADLI SRDAPDYQYL AARLAIFHLR KKAYGQFEPP ALYDHVVKMV EMGKYDNHLL EDYTEEEFKQ MDTFIDHDRD MTFSYAAVKQ LEGKYLVQNR VTGEIYESAQ FLYILVAACL FSNYPRETRL QYVKRFYDAV STFKISLPTP IMSGVRTPTR QFSSCVLIEC GDSLDSINAT SSAIVKYVSQ RAGIGINAGR IRALGSPIRG GEAFHTGCIP FYKHFQTAVK SCSQGGVRGG AATLFYPMWH LEVESLLVLK NNRGVEGNRV RHMDYGVQIN KLMYTRLLKG EDITLFSPSD VPGLYDAFFA DQEEFERLYT KYEKDDSIRK QRVKAVELFS LMMQERASTG RIYIQNVDHC NTHSPFDPAI APVRQSNLCL EIALPTKPLN DVNDENGEIA LCTLSAFNLG AINNLDELEE LAILAVRALD ALLDYQDYPI PAAKRGAMGR RTLGIGVINF AYYLAKHGKR YSDGSANNLT HKTFEAIQYY LLKASNELAK EQGACPWFNE TTYAKGILPI DTYKKDLDTI ANEPLHYDWE ALRESIKTHG LRNSTLSALM PSETSSQISN ATNGIEPPRG YVSIKASKDG ILRQVVPDYE HLHDAYELLW EMPGNDGYLQ LVGIMQKFID QSISANTNYD PSRFPSGKVP MQQLLKDLLT AYKFGVKTLY YQNTRDGAED AQDDLVPSIQ DDGCESGACK I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946612
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol