missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. Coli NFNB Protein

A cDNA sequence encoding the NFNB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12838-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15921709

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NFNB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIISVALKR HSTKAFDASK KLTPEQAEQI KTLLQYSPSS TNSQPWHFIV ASTEEGKARV AKSAAGNYVF NERKMLDASH VVVFCAKTAM DDVWLKLVVD QEDADGRFAT PEAKAANDKG RKFFADMHRK DLHDDAEWMA KQVYLNVGNF LLGVAALGLD AVPIEGFDAA ILDAEFGLKE KGYTSLVVVP VGHHSVEDFN ATLPKSRLPQ NITLTEV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
1 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.05M NaCl and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales