Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli NANA Protein
A cDNA sequence encoding the NANA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NANA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | E. coli |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15961539
|
enQuireBio™
QP12787-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951539
|
enQuireBio™
QP12787-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941539
|
enQuireBio™
QP12787-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NANA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
The NANA protein solution (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATNLRGVMA ALLTPFDQQQ ALDKASLRRL VQFNIQQGID GLYVGGSTGE AFVQSLSERE QVLEIVAEEA KGKIKLIAHV GCVSTAESQQ LAASAKRYGF DAVSAVTPFY YPFSFEEHCD HYRAIIDSAD GLPMVVYNIP ALSGVKLTLD QINTLVTLPGVGALKQTSGD LYQMEQIRRE HPDLVLYNGY DEIFASGLLA GADGGIGSTY NIMGWRYQGI VKALKEGDIQ TAQKLQTECN KVIDLLIKTG VFRGLKTVLH YMDVVSVPLC RKPFGPVDEK YLPELKALAQ QLMQERG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |