Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Modification methylase EcoRV Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Modification methylase EcoRV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7415-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_863581.1
Modification methylase EcoRV Protein
Research Use Only
ecoRVM
Recombinant Protein
E. coli
MKDKVFVPPI KSQGIKTKLV PCIKRIVPKN FNGVWVEPFM GTGVVAFNVA PKDALLCDTN PHLISFYNAL KNKDITGDLV KDFLYREGEK LLLSNGEYYY EVRERFNNYK EPLDFLFLNR SCFNGMIRFN SKGGFNVPFC KKPNRFAQAY ITKISNQVDR ISEIISKGNY TFLCQSFEKT IGMVNRDDVV YCDPPYIGRH VDYFNSWGER DERLLFETLS SLNATFITST WHHNDYRENK YVRDLWSSFR ILTKEHFYHV GASEKNRSPM VEALITNIAK DIIDHIEKSS GDILVIEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1446622
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol