Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli MDH Protein
A cDNA sequence encoding the MDH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MDH Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | E. coli |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931159
|
enQuireBio™
QP12664-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921159
|
enQuireBio™
QP12664-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911159
|
enQuireBio™
QP12664-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MDH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
The MDH solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50mM Nacl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKVAVL GAAGGIGQAL ALLLKTQLPS GSELSLYDIA PVTPGVAVDL SHIPTAVKIK GFSGEDATPA LEGADVVLIS AGVARKPGMD RSDLFNVNAG IVKNLVQQVA KTCPKACIGI ITNPVNTTVA IAAEVLKKAG VYDKNKLFGV TTLDIIRSNT FVAELKGKQP GEVEVPVIGG HSGVTILPLL SQVPGVSFTE QEVADLTKRI QNAGTEVVEA KAGGGSATLS MGQAAARFGL SLVRALQGEQ GVVECAYVEG DGQYARFFSQ PLLLGKNGVE ERKSIGTLSA FEQNALEGML DTLKKDIALG EEFVNK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |