missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Mcr-1 Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Mcr-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7746-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16050551

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

WP_049589868.1
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Mcr-1 Protein
Research Use Only
mcr1
Recombinant Protein
E. coli
MMQHTSVWYR RSVSPFVLVA SVAVFLTATA NLTFFDKISQ TYPIADNLGF VLTIAVVLFG AMLLITTLLS SYRYVLKPVL ILLLIMGAVT SYFTDTYGTV YDTTMLQNAL QTDQAETKDL LNAAFIMRII GLGVLPSLLV AFVKVDYPTW GKGLMRRLGL IVASLALILL PVVAFSSHYA SFFRVHKPLR SYVNPIMPIY SVGKLASIEY KKASAPKDTI YHAKDAVQAT KPDMRKPRLV VFVVGETARA DHVSFNGYER DTFPQLAKID GVTNFSNVTS CGTSTAYSVP CMFSYLGADE YDVDTAKYQE NVLDTLDRLG VSILWRDNNS DSKGVMDKLP KAQFADYKSA TNNAICNTNP YNECRDVGML VGLDDFVAAN NGKDMLIMLH QMGNHGPAYF KRYDEKFAKF TPVCEGNELA KCEHQSLINA YDNALLATDD FIAQSIQWLQ THSNAYDVSM LYVSDHGESL GENGVYLHGM PNAFAPKEQR SVPAFFWTDK QTGITPMATD TVLTHDAITP TLLKLFDVTA DKVKDRTAFI R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales