Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Mannose-6-phosphate isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Mannose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_416130.3
ID de gen (Entrez) 944840
Nombre Mannose-6-phosphate isomerase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Produkte 6
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
16042840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6374-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16062840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6374-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16052840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6374-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16072840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6374-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16082840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6374-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16092840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP6374-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_416130.3
Mannose-6-phosphate isomerase Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
944840
Research Use Only
manA
Recombinant Protein
E. coli
MQKLINSVQN YAWGSKTALT ELYGMENPSS QPMAELWMGA HPKSSSRVQN AAGDIVSLRD VIESDKSTLL GEAVAKRFGE LPFLFKVLCA AQPLSIQVHP NKHNSEIGFA KENAAGIPMD AAERNYKDPN HKPELVFALT PFLAMNAFRE FSEIVSLLQP VAGAHPAIAH FLQQPDAERL SELFASLLNM QGEEKSRALA ILKSALDSQQ GEPWQTIRLI SEFYPEDSGL FSPLLLNVVK LNPGEAMFLF AETPHAYLQG VALEVMANSD NVLRAGLTPK YIDIPELVAN VKFEAKPANQ LLTQPVKQGA ELDFPIPVDD FAFSLHDLSD KETTISQQSA AILFCVEGDA TLWKGSQQLQ LKPGESAFIA ANESPVTVKG HGRLARVYNK L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications