missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipoate-protein ligase A Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12 / MC4100 / BW2952) Lipoate-protein ligase A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7451-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16058890

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

Lipoate-protein ligase A Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
lplA
Recombinant Protein
E. coli
MSTLRLLISD SYDPWFNLAV EECIFRQMPA TQRVLFLWRN ADTVVIGRAQ NPWKECNTRR MEEDNVRLAR RSSGGGAVFH DLGNTCFTFM AGKPEYDKTI STSIVLNALN ALGVSAEASG RNDLVVKTVE GDRKVSGSAY RETKDRGFHH GTLLLNADLS RLANYLNPDK KKLAAKGITS VRSRVTNLTE LLPGITHEQV CEAITEAFFA HYGERVEAEI ISPNKTPDLP NFAETFARQS SWEWNFGQAP AFSHLLDERF TWGGVELHFD VEKGHITRAQ VFTDSLNPAP LEALAGRLQG CLYRADMLQQ ECEALLVDFP EQEKELRELS AWMAGAVR
Videos
Documentos