Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli LACTB Protein
A cDNA sequence encoding the LACTB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 948669 |
---|---|
Nombre | LACTB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ampC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940699
|
enQuireBio™
QP12522-1MG |
1 mg |
212.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930699
|
enQuireBio™
QP12522-10MG |
10 mg |
1365.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15950699
|
enQuireBio™
QP12522-50MG |
50 mg |
5450.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
948669 | |
Research Use Only | |
ampC | |
E. coli | |
Untagged | |
The LACTB enzyme (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
LACTB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPQQINDIV HRTITPLIEQ QKIPGMAVAV IYQGKPYYFT WGYADIAKKQ PVTQQTLFEL GSVSKTFTGV LGGDAIARGE IKLSDPTTKY WPELTAKQWN GITLLHLATY TAGGLPLQVP DEVKSSSDLL RFYQNWQPAW APGTQRLYAN SSIGLFGALA VKPSGLSFEQ AMQTRVFQPL KLNHTWINVP PAEEKNYAWG YREGKAVHVS PGALDAEAYG VKSTIEDMAR WVQSNLKPLD INEKTLQQGI QLAQSRYWQT GDMYQGLGWE MLDWPVNPDS IINGSDNKIA LAARPVKAIT PPTPAVRASW VHKTGATGGF GSYVAFIPEK ELGIVMLANK NYPNPARVDA AWQILNALQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |