Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli LACTB Protein
A cDNA sequence encoding the LACTB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 948669 |
---|---|
Nombre | LACTB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | ampC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15985018
|
enQuireBio™
QP10738-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965018
|
enQuireBio™
QP10738-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975018
|
enQuireBio™
QP10738-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
948669 | |
Research Use Only | |
ampC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPQQINDIV HRTITPLIEQ QKIPGMAVAV IYQGKPYYFT WGYADIAKKQ PVTQQTLFEL GSVSKTFTGV LGGDAIARGE IKLSDPTTKY WPELTAKQWN GITLLHLATY TAGGLPLQVP DEVKSSSDLL RFYQNWQPAW APGTQRLYAN SSIGLFGALA VKPSGLSFEQ AMQTRVFQPL KLNHTWINVP PAEEKNYAWG YREGKAVHVS PGALDAEAYG VKSTIEDMAR WVQSNLKPLD INEKTLQQGI QLAQSRYWQT GDMYQGLGWE MLDWPVNPDS IINGSDNKIA LAARPVKAIT PPTPAVRASW VHKTGATGGF GSYVAFIPEK ELGIVMLANK NYPNPARVDA AWQILNALQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
LACTB Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is >700 units/mg, in which One unit will hydrolyze 1.0umole of Nitrocefin per minute at pH 7.0 at 37C. | |
E. coli | |
His | |
The LACTB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |