Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli insE1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) insE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10112-ma-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922878
Cantidad Precio
1 1500.00€ / 100 microgramos
3 1399.95€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_061380.1
insE1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol
1263530
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
insE1
Recombinant Protein
Mammal
MTKTVSTSKK PRKQHSPEFR SEALKLAERI GVTAAARELS LYESQLYNWR SKQQNQQTSS ERELEMSTEI ARLKRQLAER DEELAILQKA ATYFAKRLK