Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_416880.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 946850 |
Nombre | Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056840
|
enQuireBio™
QP6950-10UG |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16096840
|
enQuireBio™
QP6950-50UG |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16046840
|
enQuireBio™
QP6950-100UG |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076840
|
enQuireBio™
QP6950-200UG |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16086840
|
enQuireBio™
QP6950-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066840
|
enQuireBio™
QP6950-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_416880.1 | |
Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946850 | |
Research Use Only | |
alaC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADTRPERRF TRIDRLPPYV FNITAELKMA ARRRGEDIID FSMGNPDGAT PPHIVEKLCT VAQRPDTHGY STSRGIPRLR RAISRWYQDR YDVEIDPESE AIVTIGSKEG LAHLMLATLD HGDTVLVPNP SYPIHIYGAV IAGAQVRSVP LVEGVDFFNE LERAIRESYP KPKMMILGFP SNPTAQCVEL EFFEKVVALA KRYDVLVVHD LAYADIVYDG WKAPSIMQVP GARDVAVEFF TLSKSYNMAG WRIGFMVGNK TLVSALARIK SYHDYGTFTP LQVAAIAALE GDQQCVRDIA EQYKRRRDVL VKGLHEAGWM VEMPKASMYV WAKIPEPYAA MGSLEFAKKL LNEAKVCVSP GIGFGDYGDT HVRFALIENR DRIRQAIRGI KAMFRADGLL PASSKHIHEN AE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |