Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli GLDA Protein
A cDNA sequence encoding the GLDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 948440
Nombre GLDA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen gldA
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15924508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10644-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15904508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10644-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15914508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10644-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
948440
Research Use Only
gldA
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDRIIQS PGKYIQGADV INRLGEYLKP LAERWLVVGD KFVLGFAQST VEKSFKDAGL VVEIAPFGGE CSQNEIDRLR GIAETAQCGA ILGIGGGKTL DTAKALAHFM GVPVAIAPTI ASTDAPCSAL SVIYTDEGEF DRYLLLPNNP NMVIVDTKIV AGAPARLLAA GIGDALATWF EARACSRSGA TTMAGGKCTQ AALALAELCY NTLLEEGEKA MLAAEQHVVT PALERVIEAN TYLSGVGFES GGLAAAHAVH NGLTAIPDAH HYYHGEKVAF GTLTQLVLEN APVEEIETVA ALSHAVGLPI TLAQLDIKED VPAKMRIVAE AACAEGETIH NMPGGATPDQ VYAALLVADQ YGQRFLQEWE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
GLDA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity: > 14 Units/ml. One unit will oxidize 1.0 umole of glycerol to dihydroxyacetone per minute at pH 8.0 at 25C.
E. coli
His
GLDA protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.