Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli G6PD Protein
A cDNA sequence encoding the G6PD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2539 |
---|---|
Nombre | G6PD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | G6PD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15974438
|
enQuireBio™
QP10622-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994438
|
enQuireBio™
QP10622-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984438
|
enQuireBio™
QP10622-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2539 | |
Research Use Only | |
G6PD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVTQTAQAC DLVIFGAKGD LARRKLLPSL YQLEKAGQLN PDTRIIGVGR ADWDKAAYTK VVREALETFM KETIDEGLWD TLSARLDFCN LDVNDTAAFS RLGAMLDQKN RITINYFAMP PSTFGAICKG LGEAKLNAKP ARVVMEKPLG TSLATSQEIN DQVGEYFEEC QVYRIDHYLG KETVLNLLAL RFANSLFVNN WDNRTIDHVE ITVAEEVGIE GRWGYFDKAG QMRDMIQNHL LQILCMIAMS PPSDLSADSI RDEKVKVLKS LRRIDRSNVR EKTVRGQYTA GFAQGKKVPG YLEEEGANKS SNTETFVAIR VDIDNWRWAG VPFYLRTGKR LPTKCSEVVV YFKTPELNLF KESWQDLPQN KLTIRLQPDE GVDIQVLNKV PGLDHKHNLQ ITKLDLSYSE TFNQTHLADA YERLLLETMR GIQALFVRRD EVEEAWKWVDSITEAWAMDN DAPKPYQAGT WGPVASVAMI TRDGRSWNEF E | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
G6PD Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity > 70 units/mg obtained by measuring the increase of beta-NADPH in absorbance at 340 nm resulting from the reduction beta- NADP. One unit oxidizes 1.0 umole D-glucose-6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of beta-NADP at pH 7.4 at 25C. | |
E. coli | |
Untagged | |
The G6PD protein contains 50mM MES 6.0, 0.1mM PMSF, 2mM EDTA, 0.5mM DTT and 10% glycerol. |