Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ferric uptake regulation Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ferric uptake regulation protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Ferric uptake regulation Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada E. coli
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16058640 Ver documentos enQuireBio™
QP7394-EC-10UG
10 μg 309.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16098640 Ver documentos enQuireBio™
QP7394-EC-50UG
50 μg 437.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16048640 Ver documentos enQuireBio™
QP7394-EC-100UG
100 μg 760.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16078640 Ver documentos enQuireBio™
QP7394-EC-200UG
200 μg 1245.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16088640 Ver documentos enQuireBio™
QP7394-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16068640 Ver documentos enQuireBio™
QP7394-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Ferric uptake regulation Protein
His
E. coli
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_415209.1
Recombinant Protein
E. coli
TDNNTALKKA GLKVTLPRLK ILEVLQEPDN HHVSAEDLYK RLIDMGEEIG LATVYRVLNQ FDDAGIVTRH NFEGGKSVFE LTQQHHHDHL ICLDCGKVIE FSDDSIEARQ REIAAKHGIR LTNHSLYLYG HCAEGDCRED EHAHEGK
945295
fur