Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ferric uptake regulation Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ferric uptake regulation protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7394-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_415209.1
Ferric uptake regulation Protein
Research Use Only
fur
Recombinant Protein
E. coli
TDNNTALKKA GLKVTLPRLK ILEVLQEPDN HHVSAEDLYK RLIDMGEEIG LATVYRVLNQ FDDAGIVTRH NFEGGKSVFE LTQQHHHDHL ICLDCGKVIE FSDDSIEARQ REIAAKHGIR LTNHSLYLYG HCAEGDCRED EHAHEGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
945295
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol