Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA ligase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) DNA ligase, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_416906.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 946885 |
Nombre | DNA ligase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047290
|
enQuireBio™
QP7075-10UG |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16087290
|
enQuireBio™
QP7075-50UG |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037290
|
enQuireBio™
QP7075-100UG |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067290
|
enQuireBio™
QP7075-200UG |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077290
|
enQuireBio™
QP7075-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057290
|
enQuireBio™
QP7075-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_416906.1 | |
DNA ligase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946885 | |
Research Use Only | |
ligA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MESIEQQLTE LRTTLRHHEY LYHVMDAPEI PDAEYDRLMR ELRELETKHP ELITPDSPTQ RVGAAPLAAF SQIRHEVPML SLDNVFDEES FLAFNKRVQD RLKNNEKVTW CCELKLDGLA VSILYENGVL VSAATRGDGT TGEDITSNVR TIRAIPLKLH GENIPARLEV RGEVFLPQAG FEKINEDARR TGGKVFANPR NAAAGSLRQL DPRITAKRPL TFFCYGVGVL EGGELPDTHL GRLLQFKKWG LPVSDRVTLC ESAEEVLAFY HKVEEDRPTL GFDIDGVVIK VNSLAQQEQL GFVARAPRWA VAFKFPAQEQ MTFVRDVEFQ VGRTGAITPV ARLEPVHVAG VLVSNATLHN ADEIERLGLR IGDKVVIRRA GDVIPQVVNV VLSERPEDTR EVVFPTHCPV CGSDVERVEG EAVARCTGGL ICGAQRKESL KHFVSRRAMD VDGMGDKIID QLVEKEYVHT PADLFKLTAG KLTGLERMGP KSAQNVVNAL EKAKETTFAR FLYALGIREV GEATAAGLAA YFGTLEALEA ASIEELQKVP DVGIVVASHV HNFFAEESNR NVISELLAEG VHWPAPIVIN AEEIDSPFAG KTVVLTGSLS QMSRDDAKAR LVELGAKVAG SVSKKTDLVI AGEAAGSKLA KAQELGIEVI DEAEMLRLLG S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |