missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli CLPS / Colipase Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CLPS / Colipase, was expressed in the hosts and tags indicated.

333.00€ - 2826.00€

Especificaciones

Nombre CLPS / Colipase Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada E. coli
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16016921 Ver documentos enQuireBio™
QP8870-EC-100UG
100 μg 818.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16026921 Ver documentos enQuireBio™
QP8870-EC-10UG
10 μg 333.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16036921 Ver documentos enQuireBio™
QP8870-EC-1MG
1 mg 2826.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16046921 Ver documentos enQuireBio™
QP8870-EC-200UG
200 μg 1337.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16056921 Ver documentos enQuireBio™
QP8870-EC-500UG
500 μg 1776.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16066921 Ver documentos enQuireBio™
QP8870-EC-50UG
50 μg 472.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

CLPS / Colipase Protein
His
E. coli
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_415402.1
Recombinant Protein
E. coli
MGKTNDWLDF DQLAEEKVRD ALKPPSMYKV ILVNDDYTPM EFVIDVLQKF FSYDVERATQ LMLAVHYQGK AICGVFTAEV AETKVAMVNK YARENEHPLL CTLEKA
948443
clpS