Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CFA / I fimbrial subunit E Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli CFA/I fimbrial subunit E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7131-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057470
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001033658.1
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
CFA / I fimbrial subunit E Protein
Research Use Only
cfaE
Recombinant Protein
Yeast
MNKILFIFTL FFSSGFFTFA VSADKNPGSE NMTNTIGPHD RGGSSPIYNI LNSYLTAYNG SHHLYDRMSF LCLSSQNTLN GACPSSDAPG TATIDGETNI TLQFTEKRSL IKRELQIKGY KQFLFKNANC PSKLALNSSH FQCNREQASG ATLSLYIPAG ELNKLPFGGV WNAVLKLNVK RRYDTTYGTY TINITVNLTD KGNIQIWLPQ FKSNARVDLN LRPTGGGTYI GRNSVDMCFY DGYSTNSSSL EIRFQDDNSK SDGKFYLKKI NDDSKELVYT LSLLLAGKNL TPTNGQALNI NTASLETNWN RITAVTMPEI SVPVLCWPGR LQLDAKVKNP EAGQYMGNIK ITFTPSSQTL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.