Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ATP-dependent DNA helicase Rep Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ATP-dependent DNA helicase Rep, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8666-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001238899.1
ATP-dependent DNA helicase Rep Protein
Research Use Only
rep
Recombinant Protein
E. coli
MRLNPGQQQA VEFVTGPCLV LAGAGSGKTR VITNKIAHLI RGCGYQARHI AAVTFTNKAA REMKERVGQT LGRKEARGLM ISTFHTLGLD IIKREYAALG MKANFSLFDD TDQLALLKEL TEGLIEDDKV LLQQLISTIS NWKNDLKTPS QAAASAIGER DRIFAHCYGL YDAHLKACNV LDFDDLILLP TLLLQRNEEV RKRWQNKIRY LLVDEYQDTN TSQYELVKLL VGSRARFTVV GDDDQSIYSW RGARPQNLVL LSQDFPALKV IKLEQNYRSS GRILKAANIL IANNPHVFEK RLFSELGYGA ELKVLSANNE EHEAERVTGE LIAHHFVNKT QYKDYAILYR GNHQSRVFEK FLMQNRIPYK ISGGTSFFSR PEIKDLLAYL RVLTNPDDDS AFLRIVNTPK REIGPATLKK LGEWAMTRNK SMFTASFDMG LSQTLSGRGY EALTRFTHWL AEIQRLAERE PIAAVRDLIH GMDYESWLYE TSPSPKAAEM RMKNVNQLFS WMTEMLEGSE LDEPMTLTQV VTRFTLRDMM ERGESEEELD QVQLMTLHAS KGLEFPYVYM VGMEEGFLPH QSSIDEDNID EERRLAYVGI TRAQKELTFT LCKERRQYGE LVRPEPSRFL LELPQDDLIW EQERKVVSAE ERMQKGQSHL ANLKAMMAAK RGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948292
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol