missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. Coli ANSA Protein

A cDNA sequence encoding the ANSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11027-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15995908

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

946278
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQKKSIYVAY TGGTIGMQRS EQGYIPVSGH LQRQLALMPE FHRPEMPDFT IHEYTPLMDS SDMTPEDWQH IAEDIKAHYD DYDGFVILHG TDTMAYTASA LSFMLENLGK PVIVTGSQIP LAELRSDGQI NLLNALYVAA NYPINEVTLF FNNRLYRGNR TTKAHADGFD AFASPNLPPL LEAGIHIRRL NTPPAPHGEG ELIVHPITPQ PIGVVTIYPG ISADVVRNFL RQPVKALILR SYGVGNAPQN KAFLQELQEA SDRGIVVVNL TQCMSGKVNM GGYATGNALA HAGVIGGADM TVEATLTKLH YLLSQELDTE TIRKAMSQNL RGELTPDD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
ANSA Protein
Research Use Only
ansA
E. coli
His
The ANSA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales