Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 8-oxo-dGTP diphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7301-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_414641.1
8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
944824
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
mutT
Recombinant Protein
Yeast
MKKLQIAVGI IRNENNEIFI TRRAADAHMA NKLEFPGGKI EMGETPEQAV VRELQEEVGI TPQHFSLFEK LEYEFPDRHI TLWFWLVERW EGEPWGKEGQ PGEWMSLVGL NADDFPPANE PVIAKLKRL