Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L9 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8623-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_418624.1
50S ribosomal protein L9 Protein
Research Use Only
rplI
Recombinant Protein
E. coli
MQVILLDKVA NLGSLGDQVN VKAGYARNFL VPQGKAVPAT KKNIEFFEAR RAELEAKLAE VLAAANARAE KINALETVTI ASKAGDEGKL FGSIGTRDIA DAVTAAGVEV AKSEVRLPNG VLRTTGEHEV SFQVHSEVFA KVIV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948720
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol