Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L36 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L36, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_417758.1
ID de gen (Entrez) 32366016
Nombre 50S ribosomal protein L36 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8625-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16075641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8625-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16065641
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8625-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085641
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP8625-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16095641
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP8625-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16005651
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP8625-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_417758.1
50S ribosomal protein L36 Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
32366016
Research Use Only
rpmJ
Recombinant Protein
E. coli
MKVRASVKKL CRNCKIVKRD GVIRVICSAE PKHKQRQG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates